Key Documents
R109088
4-(((2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
326.399
MDL number:
기타 정보