문서
R108928
4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-7-YL 6-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)HEXANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
445.476
MDL number:
기타 정보