문서
R108308
METHYL 3-((5E)-5-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20ClNO5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
477.989
MDL number:
기타 정보