문서
R106550
DIMETHYL 2-[(2,6-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H21NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
419.457
MDL number:
기타 정보