문서
R105317
DIMETHYL 2-[(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLCARBONYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H19NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
417.441
MDL number:
기타 정보