문서
R104752
ETHYL ((6-CHLORO-4-METHYL-2-OXO-3-PROPYL-2H-CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H19ClO5
CAS Number:
Molecular Weight:
338.791
MDL number:
기타 정보