문서
R104027
METHYL ((8-CHLORO-4-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDROCYCLOPENTA(C)CHROMEN-7-YL)OXY)ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H13ClO5
CAS Number:
Molecular Weight:
308.721
MDL number:
기타 정보