문서
R101362
N-(1-AZABICYCLO(2.2.2)OCT-3-YL)-N-(2-METHOXYPHENYL)BENZAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
372.899
MDL number:
기타 정보