문서
PH013674
[3-(3,4-dimethoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl](1-pyrrolidinyl)methanimine hydroiodide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H23IN4O2
Molecular Weight:
430.292