문서
PH013660
N-[(3Z)-4,7-bis(4-methoxyphenyl)-2,4,5,6-tetrahydro-3H-1,2,4-triazepin-3-ylidene]methanamine hydroiodide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H23IN4O2
Molecular Weight:
466.325