Key Documents
PH013510
3-{3-[3-(3-methoxyphenyl)-3-methyl-1-pyrrolidinyl]propyl}-2,4(1H,3H)-quinazolinedione hydrochloride
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H28ClN3O3
Molecular Weight:
429.951