문서
PH013340
N-((2Z)-3-ethyl-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)-4-methyl-1-piperazinecarbothioamide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H26N4O7S2
CAS Number:
Molecular Weight:
462.547