문서
PH012249
1-{2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]ethyl}-4-octyl-1,4-dihydro-5H-tetraazol-5-imine hydrochloride
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H27Cl2N5S
Molecular Weight:
404.408