Key Documents
PH011690
4,9-dimethoxy-5-oxo-5H-furo[3,2-g]chromene-7-carboxylic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H10O7
CAS Number:
Molecular Weight:
290.232
MDL number:
기타 정보