Key Documents
PH011327
2-{[amino(imino)methyl]sulfanyl}ethanesulfonic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H8N2O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
184.237
MDL number:
기타 정보