문서
PH010703
Sigma-Aldrich
1,3-Diazaspiro[4.6]undecane-2,4-dione
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H14N2O2
CAS Number:
SMILES string
O=C(N1)C2(CCCCCC2)NC1=O
InChI
1S/C9H14N2O2/c12-7-9(11-8(13)10-7)5-3-1-2-4-6-9/h1-6H2,(H2,10,11,12,13)