문서
PH010357
(5,7-dioxo-5,7-dihydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)acetic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H6N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.159
MDL number:
기타 정보