문서
PH009750
1-[(4-chlorophenyl)(phenyl)methyl]-4-(3-methylbenzyl)piperazine
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H27ClN2
CAS Number:
Molecular Weight:
390.96
MDL number:
기타 정보