문서
PH009273
8-chloro-1-methyl-4,5-dihydro-6H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-6-one
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H9ClN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
248.674
MDL number:
기타 정보