문서
PH008551
3-(methylsulfanyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-triazine-6-carboxylic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H5N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
187.178
MDL number:
기타 정보