Key Documents
PH008034
tert-butyl (2Z)-2-(3-phenylpropylidene)hydrazinecarboxylate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.328
MDL number:
기타 정보