문서
PH005965
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yloxy)-3-oxo-2-phenylpropanoic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H16O4
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352106
SMILES string
O=C(C(C(O)=O)C1=CC=CC=C1)OC2=CC(CCC3)=C3C=C2
InChI
1S/C18H16O4/c19-17(20)16(13-5-2-1-3-6-13)18(21)22-15-10-9-12-7-4-8-14(12)11-15/h1-3,5-6,9-11,16H,4,7-8H2,(H,19,20)