문서
PH005731
3,3'-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,2-diyl)dipropanoic acid
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H18O5
CAS Number:
Molecular Weight:
290.319
MDL number:
기타 정보