문서
PH005170
Sigma-Aldrich
N-(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-4-nitrobenzamide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H8N4O3S
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
O=C(C(C=C1)=CC=C1[N+]([O-])=O)NC2=NN=C(C)S2
InChI
1S/C10H8N4O3S/c1-6-12-13-10(18-6)11-9(15)7-2-4-8(5-3-7)14(16)17/h2-5H,1H3,(H,11,13,15)