Key Documents
PH005145
N-(2-pyridinyl)-1,2-benzisothiazol-3-amine 1,1-dioxide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H9N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
259.288
MDL number:
기타 정보