문서
PH005018
ethyl (2E)-[2-oxo-1-(1-piperidinylmethyl)-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]ethanoate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
314.388
MDL number:
기타 정보