문서
PH004815
(2R,3R,4R,5R)-2-(benzoyloxymethyl)-5-(5-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C32H27NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
553.574
MDL number:
기타 정보