문서
PH004555
Sigma-Aldrich
[4-(4-Nitrophenoxy)phenyl](phenyl)methanone
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H13NO4
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2