문서
PH004547
Sigma-Aldrich
N′(1),N′(4)-bis[(E)-(2-Hydroxyphenyl)methylidene]terephthalohydrazide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H18N4O4
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
SMILES string
O=C(N/N=C/C1=CC=CC=C1O)C2=CC=C(C(N/N=C/C3=CC=CC=C3O)=O)C=C2