문서
PH003924
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H24N2O11
Molecular Weight:
456.41