문서
PH003502
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dihydronaphtho[1,2-b]thiophene-3-carbonitrile
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H10N2S
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
NC1=C(C#N)C(CC2)=C(S1)C3=C2C=CC=C3