문서
PH003303
2-methyl-N-({[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino}carbonyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H16N2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
368.433
MDL number:
기타 정보