문서
PH003220
10-acetyl-N(3),N(3),N(7),N(7)-tetramethyl-10H-phenothiazine-3,7-diamine
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H21N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
327.452
MDL number:
기타 정보