문서
PH002777
8-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-3-ol
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H19ClN2OS
CAS Number:
Molecular Weight:
334.871
MDL number:
기타 정보