Key Documents
PH002540
N-((2Z)-5-nitro-3-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)propanamide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H18N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
326.377
MDL number:
기타 정보