문서
PH001511
Sigma-Aldrich
N-[(E)-1,3-Benzodioxol-5-ylmethylidene]-2,2-diethoxyethanamine
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H19NO4
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
SMILES string
CCOC(OCC)C/N=C/C1=CC=C2C(OCO2)=C1