Key Documents
PH000990
Sigma-Aldrich
Benzyl 3-methyl-2-butenoate
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H14O2
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
O=C(C=C(C)C)OCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3