Key Documents
PH000659
(2S,5R,6R)-6-[[[([[IMINO(4-PYRIDINYL)METHYL]AMINO]ACETYL)AMINO](PHENYL)ACETYL]AMINO]-3,3-DIMETHYL-7-OXO-4-THIA-1-AZABICYCLO[3.2.0]HEPTANE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H26N6O5S
Molecular Weight:
510.58