Key Documents
PH000633
3-HYDROXY-4-[(2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYL]-2-NAPHTHOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
344.37
MDL number:
기타 정보