문서
PH000455
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-hexylbenzenesulfonamide
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H20N2O2S
CAS Number:
MDL number:
SMILES string
O=S(C(C=C1)=CC=C1N)(NCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H20N2O2S/c1-2-3-4-5-10-14-17(15,16)12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9,14H,2-5,10,13H2,1H3