문서
P54345
Sigma-Aldrich
2-Propylthiophene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10S
CAS Number:
Molecular Weight:
126.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
157.5-159.5 °C (lit.)
density
1.506 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1cccs1
InChI
1S/C7H10S/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h3,5-6H,2,4H2,1H3
InChI key
BTXIJTYYMLCUHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
111.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter