주요 문서
P45915
Sigma-Aldrich
Piperazine hexahydrate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
Beilstein:
4455527
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
bp
145-156 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
InChI key
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)