문서
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamic acid hydrazide
99%
동의어(들):
‘Semioxamazide’
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCONHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.08
Beilstein:
1751846
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
216-218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NNC(=O)C(N)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for aldehydes and ketones.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges