Key Documents
N9138
Sigma-Aldrich
1-(4-Nitrobenzenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
동의어(들):
1-(4-Nitrophenylsulfonyl)-1H-1,2,4-triazole, p-NBST
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6N4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
254.22
Beilstein:
619754
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
crystals
SMILES string
O=N(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cncn2
InChI
1S/C8H6N4O4S/c13-12(14)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)11-6-9-5-10-11/h1-6H
InChI key
HMNOLKQVFZCVIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Condensing reagent for oligonucleotide synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Itakura, K., et al.
Canadian Journal of Chemistry, 52, 3689-3689 (1974)