Key Documents
N2875
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-D acetate
동의어(들):
3-(Acetyloxy)-N-(2-methylphenyl)-2-naphthalenecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
319.35
Beilstein:
2666666
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3C
InChI
1S/C20H17NO3/c1-13-7-3-6-10-18(13)21-20(23)17-11-15-8-4-5-9-16(15)12-19(17)24-14(2)22/h3-12H,1-2H3,(H,21,23)
InChI key
PMRFWCJXRSRVPS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기질
Substrate for histochemical localization of esterases
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)