문서
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CO2C6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
235.12
Beilstein:
658785
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
crystals
bp
120 °C/12 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
InChI key
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter