주요 문서
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
동의어(들):
3-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H5NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
243.17
Beilstein:
23762
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
mp
247-249 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
InChI key
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)