주요 문서
N14808
Sigma-Aldrich
2-Nitrobiphenyl
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
199.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
5.9 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 140 °C)
분석
97%
autoignition temp.
356 °F
bp
165-170 °C/13 mmHg (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
YOJKKXRJMXIKSR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)