주요 문서
MT51340024
Mettler Toledo electrode adapter NS 14/15 to 12 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51340024
일반 설명
Adapter sleeve to NS 14.5 for sensors with 12–15 mm shaft diameter (material: PE)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)