주요 문서
MT11124303/EU
Mettler Toledo Printer RS-P26, RS232 interface
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.61
제조업체/상표
Mettler-Toledo 11124303/EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The RS-P26 Compact Printer generates GxP-compliant printouts on regular or adhesive paper. The ergonomic design makes operation easy and allows tarring and printing of the balance directly from the printer. Thanks to the compact footprint, the RS-P26 printer finds place even on smallest work places.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)